Läs mer
MP Biomedicals™ Taq DNA Pol
Produktkod. 11487020 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
10 x 250U
250U
Förpackningsstorlek:
250 enheter
2500 enheter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11487020 250U 250 enheter
11407030 10 x 250U 2500 enheter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11487020 Leverantör MP Biomedicals™ Leverantörsnummer 11EPTQD025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2065.00 SEK
    1962.96 SEK / 250 enheter
    Save 102.04 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-11-2026
Ett termostabilt DNA-polymeras som används för PCR, RT-PCR, DNA-sekvensering och DNA-märkning.
Taqpolymeras katalyserar oligonukleotidprimer-driven, DNA-mallberoende inkorporering av dNTPs i komplementära DNA-strängar. Den uppvisar både 5' till 3' polymeras- och exonukleasaktiviteter.
Enhetsdefinition: En enhet kommer att införliva 10 nmol totala dNTPs i syrautfällbart DNA på 30 minuter. vid 74 °C.
Taqpolymeras katalyserar oligonukleotidprimer-driven, DNA-mallberoende inkorporering av dNTPs i komplementära DNA-strängar. Den visar både 5′' till 3' polymeras- och exonukleasaktiviteter.
Enhetsdefinition: En enhet kommer att införliva 10 nmol totala dNTPs i syrautfällbart DNA på 30 minuter. vid 74 °C.
Specifikationer
Koncentration 5 U/μl
Innehåll och lagring Förvara vid -20 °C
Beskrivning Taq DNA Pol
Form Vätska
Kvantitet 250U
För användning med (applikation) Standard PCR, RT-PCR, Sekvensering, Nukleinsyramärkning