Läs mer
MP Biomedicals™ Taq DNA-polymeras
Produktkod. 11497020 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
3 x 250 U
Förpackningsstorlek:
750 enheter
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11497020 3 x 250 U 750 enheter
1 options
Produktkod. 11497020 Leverantör MP Biomedicals™ Leverantörsnummer 11EPTQD325
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5900.00 SEK
    5620.16 SEK / Paket med 750
    Save 279.84 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 20-11-2026
Ett specialiserat termostabilt enzym isolerat från den termofila bakterien Thermus aquaticus
  • Mycket processivt, rekombinant, termostabilt 5'-3' DNA-polymeras med 10X buffert med endast MgCl2.
  • Mycket reproducerbara resultat
  • Idealisk för T/A-kloning
  • Ultrarent enzym
  • Mycket processiv
  • Taq polymeras katalyserar oligonukleotidprimerdriven, DNA-mallberoende inkorporering av dNTPs i komplementära DNA-strängar
  • Den visar både 5′ till 3′ polymeras- och exonukleasaktiviteter
  • Kvalitetskontroll utförd på varje lot av enzymer: Specifik PCR på genomiska och fagmallar, aktivitetskontroll, frånvaro av ribonukleaser, frånvaro av nickaser och endonukleaser, frånvaro av 3'-exonukleaser, renhet på SDS-PAGE, frånvaro av proteaser
Specifikationer
Buffert 10X buffert med MgCl2
Koncentration 5 U/μ l
Innehåll och lagring Förvara vid -20 °C
För användning med (applikation) Nukleinsyraamplifiering, PCR, RT-PCR, DNA-sekvensering och DNA-märkning
Inkluderar 20 mM Tris-HCL pH 8,0, 100 mM KCl, 0,1 mM EDTA, 1 mM ditiotreitol, 50 % glycerol, 10X buffert med MgCl2
Produkttyp Proteiner, enzymer& Peptider
Kvantitet 3 x 250 U
Form Vätska