Läs mer
MP Biomedicals™ TaqDNA-polymeras (5U/μ L)
Produktkod. 11450526 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1000U
Förpackningsstorlek:
1000 enheter
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11450526 1000U 1000 enheter
1 options
Produktkod. 11450526 Leverantör MP Biomedicals™ Leverantörsnummer 11EPTQL100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7265.00 SEK
    6917.12 SEK / Paket med 1000
    Save 347.88 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-11-2026
Innehåller
TaqDNA-polymeras, 5X direktladdningsbuffert med Mg, 25 mM MgCl 2
Inkluderar Direct Loading Buffer för laddning av prov på agarosgel efter amplifiering
Taqpolymeras katalyserar oligonukleotidprimer-driven, DNA-mallberoende inkorporering av dNTPs i komplementära DNA-strängar. Den uppvisar både 5' till 3' polymeras- och exonukleasaktiviteter. Den medföljande 5X Direct Loading-bufferten innehåller ett förtätningsmedel och ett rödlila färgämne som gör att migrationen av provet kan spåras under elektrofores.
Enhetsdefinition: En enhet kommer att införliva 10 nmol totala dNTPs i syrautfällbart DNA på 30 minuter. vid 74 °C.
Specifikationer
Koncentration 5 U/μl
Innehåll och lagring Förvara vid -20 °C
Kvantitet 1000U
För användning med (applikation) Standard PCR, RT-PCR, Sekvensering, Nukleinsyramärkning
Inkluderar TaqDNA-polymeras, 5X direktladdningsbuffert med Mg, 25 mM MgCl 2