Läs mer
Abnova™ Taq DNA-polymeras
Beskrivning
- Det har visat sig att enzymet inte har 3′ -5′ exonukleasaktivitet.
- Enzymet har visat sig ha högt amplifieringsutbyte, vara stabilt vid höga temperaturer.
Specifikationer
Specifikationer
| Koncentration | 5 U/μl |
| Innehåll och lagring | Förvaras vid -20 °C Garanterat stabil i 6 månader vid korrekt förvaring |
| Kvantitet | 2500 enheter |
| För användning med (applikation) | Standard PCR |
| Förvaringsbuffert | 20 mM Tris-HCl (pH 8,0), 1 mM DTT, 0,1 mM EDTA, 100 mM KCl, 0,5 % Nonidet P40 0,5 % Tween 20 och 50 % glycerol |