Läs mer
Cytiva Taq DNA-polymeras (klonat)
Produktkod. 10371425 Handla allt Cytiva Produkter
Change view
Kvantitet:
10 x 250U
250U
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10371425 250U Varje
10629275 10 x 250U Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10371425 Leverantör Cytiva Leverantörsnummer 27079804
 Begränsad artikel
I lager
För PCR och andra procedurer som kräver DNA-polymerasaktivitet vid förhöjda temperaturer
En enhet inkorporerar 10nmol totala nukleotider i syraolösligt material på 30 minuter. vid 70 C °i en total volym av 50 μL.
  • Renhet: Fri från detekterbart ospecifikt nukleas och Taq Jag begränsar endonukleasaktiviteter
  • Koncentration: 5000 enheter/ml
  • Funktionstestning: Testad i PCR
  • Storgae-buffert: 50 mM Tris-HCl (pH 7,5), 5 mM DTT, 0,1 mM EDTA, 50 % glycerol, stabilisatorer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Koncentration 5000 U/ml
Innehåll och lagring 100 mM Tris HCl, pH 9, 15 mM MgCl2 och 500 mM KCl. Förvara vid -20 °C
pH 7.5
Renhet eller kvalitetsklass Fri från detekterbart ospecifikt nukleas och Taq Jag begränsar endonukleasaktiviteter.
Kvantitet 250U
För användning med (applikation) Standard PCR
Produktbeteckning
  • Taq DNA Polymerase (cloned), 250 units
Faroangivelser
  • EUH210-Säkerhetsdatablad finns att rekvirera.
Kompletterande information
  • UNKNOWN ACUTE-1.6 procent av blandningen utgörs av beståndsdelar med okänd akut toxicitet.
  • UNKNOWN AQUATIC-Innehåller 1.6% beståndsdelar vars farlighet för vattenmiljön är okänd.