Läs mer
Cytiva Taq DNA-polymeras (klonat)
Handla allt Cytiva Produkter
Kvantitet:
10 x 250U
250U
4 x 250U
Förpackningsstorlek:
1000 enheter
Varje
Beskrivning
En enhet inkorporerar 10nmol totala nukleotider i syraolösligt material på 30 minuter. vid 70 C °i en total volym av 50 μL.
- Renhet: Fri från detekterbart ospecifikt nukleas och Taq Jag begränsar endonukleasaktiviteter
- Koncentration: 5000 enheter/ml
- Funktionstestning: Testad i PCR
- Storgae-buffert: 50 mM Tris-HCl (pH 7,5), 5 mM DTT, 0,1 mM EDTA, 50 % glycerol, stabilisatorer
Specifikationer
Specifikationer
| Koncentration | 5000 U/ml |
| Innehåll och lagring | 100 mM Tris HCl, pH 9, 15 mM MgCl2 och 500 mM KCl. Förvara vid -20 °C |
| pH | 7.5 |
| Renhet eller kvalitetsklass | Fri från detekterbart ospecifikt nukleas och Taq Jag begränsar endonukleasaktiviteter. |
| Kvantitet | 250U |
| För användning med (applikation) | Standard PCR |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Taq DNA Polymerase (cloned), 250 units
- EUH210-Säkerhetsdatablad finns att rekvirera.
- UNKNOWN ACUTE-1.6 procent av blandningen utgörs av beståndsdelar med okänd akut toxicitet.
- UNKNOWN AQUATIC-Innehåller 1.6% beståndsdelar vars farlighet för vattenmiljön är okänd.