Läs mer
Thermo Scientific™ Taq DNA-polymeras, naturligt (5 U/μ L)
Produktkod. 10829230 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Formatera:
Med BSA
Utan BSA
Förpackningsstorlek:
500 enheter
Produktkod. 10829230
Brand: Thermo Scientific™ EP0282
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Thermo Scientific InfödingTaq DNA-polymeras är ett mycket värmestabilt DNA-polymeras från den termofila bakterien Thermus aquaticus .
Thermo ScientificTaqDNA-polymeras, naturligt, är ett mycket värmestabilt DNA-polymeras av den termofila bakterien Thermus aquaticus . Enzymet katalyserar 5'- till 3'-syntes av DNA, har ingen detekterbar 3'- till 5'-exonukleasaktivitet (korrekturläsning) och har låg 5'- till 3'-exonukleasaktivitet. Dessutom uppvisar polymeraset deoxinukleotidyltransferasaktivitet, vilket ofta resulterar i tillsats av extra adeniner vid 3'-änden av PCR-produkter. InfödingTaq DNA-polymeras föredras för amplifiering av bakteriella DNA-sekvenser homologa med de som finns i E. coli .
Finns med eller utan stabiliseringsmedlet BSA,Taq DNA-polymeras, naturligt, med BSA, anses ofta vara det bästa valet när man amplifierar DNA-prover med lägre renhet, t.ex. genomiskt DNA från mussvans.
Båda inföddaTaq DNA-polymeraser levereras med två buffertar: 10XTaq Buffert med KCl och 10XTaq Buffert med ( NH4 ) 2SO4. Det senare möjliggör PCR vid ett brett spektrum av magnesiumkoncentrationer och minskar ospecifik priming
Funktioner
  • Värmestabil med halveringstid mer än 40 min vid 95 °C
  • Genererar PCR-produkter med 3'-dA överhäng
  • Inkorporerar modifierade nukleotider (t.ex. biotin-, digoxigenin-, fluorescensmärkta nukleotider)
Användningsområden
  • Rutinmässig PCR-amplifiering av DNA-fragment upp till 5 kb
  • DNA-märkning
  • Hög genomströmning PCR
Anteckningar
  • Felfrekvensen förTaq DNA-polymeras i PCR är 2,2 x 10-5 fel per nt per cykel. Följaktligen är noggrannheten för PCR 4,5 x 104 . Noggrannheten är en invers av felfrekvensen och visar ett genomsnittligt antal korrekta nukleotider som införlivats innan ett fel uppstår.
  • 10XTaq Buffert utan tvättmedel rekommenderas för mikroarrayexperiment.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Koncentration 5 U/μ l
Innehåll och lagring TaqDNA-polymeras, naturligt (5 U/μ L), 100μ L
• 10XTaq Buffert med KCl, 2 x 1,25 ml
• 10XTaq Buffert med ( NH4 ) 2SO4, 2 x 1,25 ml
• 25 mM MgCl2 , 2 x 1,25 mL
Förvaras vid -20 °C.
Formatera Utan BSA
GC-rik PCR-prestanda Låg
Polymeras Taq DNA-polymeras
Reaktionshastighet Standard
Produkttyp DNA-polymeras
Kvantitet 500 enheter
För användning med (applikation) Standard PCR
Trohet (mot Taq) 1X
Hot Start Nej
Hänga över 3'-A
Reaktionsformat Separata komponenter
Utgångsmaterial DNA
Volym 2 mL