Läs mer
Thermo Scientific™ Taq DNA-polymeras, naturligt (5 U/μ L)
Produktkod. 10756421 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Formatera:
Med BSA
Utan BSA
Förpackningsstorlek:
500 enheter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Formatera Förpackningsstorlek
10756421 Med BSA 500 enheter
10829230 Utan BSA 500 enheter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10756421 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer EP0072
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Thermo Scientific InfödingTaq DNA-polymeras är ett mycket värmestabilt DNA-polymeras från den termofila bakterien Thermus aquaticus .
Thermo ScientificTaqDNA-polymeras, naturligt, är ett mycket värmestabilt DNA-polymeras av den termofila bakterien Thermus aquaticus . Enzymet katalyserar 5'- till 3'-syntes av DNA, har ingen detekterbar 3'- till 5'-exonukleasaktivitet (korrekturläsning) och har låg 5'- till 3'-exonukleasaktivitet. Dessutom uppvisar polymeraset deoxinukleotidyltransferasaktivitet, vilket ofta resulterar i tillsats av extra adeniner vid 3'-änden av PCR-produkter. InfödingTaq DNA-polymeras föredras för amplifiering av bakteriella DNA-sekvenser homologa med de som finns i E. coli .
Finns med eller utan stabiliseringsmedlet BSA,Taq DNA-polymeras, naturligt, med BSA, anses ofta vara det bästa valet när man amplifierar DNA-prover med lägre renhet, t.ex. genomiskt DNA från mussvans.
Båda inföddaTaq DNA-polymeraser levereras med två buffertar: 10XTaq Buffert med KCl och 10XTaq Buffert med ( NH4 ) 2SO4. Det senare möjliggör PCR vid ett brett spektrum av magnesiumkoncentrationer och minskar ospecifik priming
Funktioner
  • Värmestabil med halveringstid mer än 40 min vid 95 °C
  • Genererar PCR-produkter med 3'-dA överhäng
  • Inkorporerar modifierade nukleotider (t.ex. biotin-, digoxigenin-, fluorescensmärkta nukleotider)
Användningsområden
  • Rutinmässig PCR-amplifiering av DNA-fragment upp till 5 kb
  • DNA-märkning
  • Hög genomströmning PCR
Anteckningar
  • Felfrekvensen förTaq DNA-polymeras i PCR är 2,2 x 10-5 fel per nt per cykel. Följaktligen är noggrannheten för PCR 4,5 x 104 . Noggrannheten är en invers av felfrekvensen och visar ett genomsnittligt antal korrekta nukleotider som införlivats innan ett fel uppstår.
  • 10XTaq Buffert utan tvättmedel rekommenderas för mikroarrayexperiment.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Koncentration 5 U/μl
Innehåll och lagring •TaqDNA-polymeras, naturligt (5 U/μ L), 100μ L
• 10XTaq Buffert med KCl, 2 x 1,25 ml
• 10XTaq Buffert med ( NH4 ) 2SO4, 2 x 1,25 ml
• 25 mM MgCl2 , 2 x 1,25 ml
• BSA (20 mg/ml), 0,25 ml
Förvaras vid -20 °C.
Formatera Med BSA
Polymeras Taq DNA-polymeras
Optimal reaktionstemperatur 72 °C
Produkttyp DNA-polymeras
Kvantitet 500 U
Forskningskategori PCR
Frakt skick Torr is
För användning med (applikation) Standard PCR