Läs mer
Thermo Scientific™ Taq DNA-polymeras, rekombinant (1 U/μl)
Produktkod. 10180780 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
500 enheter
Förpackningsstorlek:
500 enheter
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10180780 500 enheter 500 enheter
1 options
Produktkod. 10180780 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer EP0404
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Thermo Scientific Taq DNA-polymeras är ett mycket värmestabilt DNA-polymeras från den termofila bakterien Thermus aquaticus .
Thermo Scientific Taq DNA-polymeras är ett mycket värmestabilt DNA-polymeras från den termofila bakterien Thermus aquaticus . Enzymet katalyserar 5'- till 3'-syntes av DNA, har ingen detekterbar 3'- till 5'-exonukleasaktivitet (korrekturläsning) och har låg 5'- till 3'-exonukleasaktivitet. Dessutom uppvisar Taq DNA-polymeras deoxinukleotidyltransferasaktivitet, vilket ofta resulterar i tillsats av extra adeniner i 3'-änden av PCR-produkter. Rekombinant Taq DNA-polymeras är det idealiska verktyget för standard PCR av mallar 5 kb eller kortare.
Taq DNA-polymeras levereras med två buffertar: 10X Taq- buffert med KCl och 10X Taq- buffert med ( NH4 ) 2SO4. Det senare möjliggör PCR vid ett brett spektrum av magnesiumkoncentrationer och minskar ospecifik priming.
Funktioner
  • Hög termostabilitet med halveringstid längre än 40 min vid 95°C
  • Genererar PCR-produkter med 3'-dA överhäng
  • Inkorporerar modifierade nukleotider (t.ex. biotin-, digoxigenin-, fluorescensmärkta nukleotider)
Tillämpningar
  • Rutinmässig PCR-amplifiering av DNA-fragment upp till 5 kb
  • Hög genomströmning PCR
  • DNA-märkning
Anteckningar
  • Felfrekvensen för Taq DNA-polymeras i PCR är 2,2 x 10-5 fel per n:te per cykel. Följaktligen är noggrannheten för PCR 4,5 x 104 . Noggrannheten är en invers av felfrekvensen och visar ett genomsnittligt antal korrekta nukleotider som införlivats innan ett fel uppstår.
  • 10X Taq--buffert utan detergent rekommenderas för experiment med mikroarray.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Koncentration 1 U/μl
Innehåll och lagring • Taq DNA-polymeras (1 U/μ L), 500μ L
• 10X Taq- buffert med KCl, 2 x 1,25 ml
• 10X Taq- buffert med (NH4)2SO4,2 x 1,25 ml
• 25 mM MgCl2 , 2 x 1,25 mL
Förvaras vid -20 °C.
GC-rik PCR-prestanda Låg
Polymeras Taq DNA-polymeras
Reaktionshastighet Standard
Produkttyp Taq DNA-polymeras (rekombinant)
Kvantitet 500 enheter
För användning med (applikation) Standard PCR
Trohet (mot Taq) 1X
Hot Start Nej
Hänga över 3'-A
Reaktionsformat Separata komponenter