Läs mer
MP Biomedicals™ Taq-& GO färdig att använda PCR Mix
Produktkod. 11427010 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1mL
10 x 1mL
Förpackningsstorlek:
10ml
1ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11427010 1mL 1ml
11437010 10 x 1mL 10ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11427010 Leverantör MP Biomedicals™ Leverantörsnummer 11EPTAG100
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
En färdig att använda, optimerad 5X reaktionsblandning för PCR
Enkel att använda: tillsätt μ10 L Taq-& GÅ till en 40 μL volym som innehåller önskad mall och primers och reaktionsblandningen är klar.
Enhetsdefinition: En enhet inkorporerar 10 nmol totala dNTPs i syrautfällbart DNA på 30 minuter. vid 74 °C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Förvara vid -20 °C.
Kvantitet 1mL
För användning med (applikation) Standard PCR