Läs mer
MP Biomedicals™ Taq-& GO färdig att använda PCR Mix
Handla allt MP Biomedicals Produkter
Kvantitet:
1mL
10 x 1mL
Förpackningsstorlek:
10ml
1ml
Beskrivning
Enkel att använda: tillsätt μ10 L Taq-& GÅ till en 40 μL volym som innehåller önskad mall och primers och reaktionsblandningen är klar.
Enhetsdefinition: En enhet inkorporerar 10 nmol totala dNTPs i syrautfällbart DNA på 30 minuter. vid 74 °C.
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Förvara vid -20 °C. |
| Kvantitet | 10 x 1mL |
| För användning med (applikation) | Standard PCR |