Läs mer
MP Biomedicals™ Taq-&LOAD™ PCR Mastermix
Produktkod. 11447010 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
10 x 100U
100U
Unit Size:
100 enheter
1000 enheter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kvantitet unitSize
11447010 100U 100 enheter
11457010 10 x 100U 1000 enheter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 11447010 Supplier MP Biomedicals™ Supplier No. 11EPTAL100
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Denna mastermix tillåter direkt laddning efter PCR på agarosgelen utan behov av laddning av färgämne.
Taq-&LOAD PCR Mastermix är en 5X koncentrerad lösning innehållande MP Biomedicals rekombinantTaq DNA-polymeras, dNTPs, MgCl2 , inkubations- och laddningsbuffert (inkluderar en förening som ökar provets densitet och ett rött/lila färgämne). Det inkluderade röda/lila färgämnet migrerar vid 400 bp på en 1,2 % agarosgel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Koncentration 5X
Innehåll och lagring RekombinantTaq DNA-polymeras, dNTPs, MgCl2 , inkubations- och laddningsbuffert. Förvara vid -20 °C
Formatera Provrör
Gelkompatibilitet Agaros
Etikett eller färgämne Röd-lila
Kvantitet 100U