Läs mer
MP Biomedicals™ Taq Pol Bulk (15U/μ L)
Produktkod. 11467020 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
2000U
600U
Förpackningsstorlek:
2000 enheter
600 enheter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11467020 600U 600 enheter
11477020 2000U 2000 enheter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11467020 Leverantör MP Biomedicals™ Leverantörsnummer 11EPTQC060
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4810.00 SEK
    4580.26 SEK / 600 enheter
    Save 229.74 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Innehåller
TaqDNA-polymeras, 10X standardbuffert med Mg, 10X standardbuffert utan Mg, 25mM MgCl 2
Levereras med standardreaktionsbuffert
Försedd med QBiogene 10X Incubation PCR Buffer som är lämplig för många olika reaktionsförhållanden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Koncentration 15 U/μl
Kvantitet 600U
För användning med (applikation) Standard PCR
Inkluderar TaqDNA-polymeras, 10X standardbuffert med Mg, 10X standardbuffert utan Mg, 25mM MgCl 2
Endast forskningsanvändning (RUO). Klar för CE IVD-märkning av kliniska applikationer.