Läs mer
MP Biomedicals™ Taq Pol Bulk (15U/μ L)
Produktkod. 11477020 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
2000U
600U
Förpackningsstorlek:
2000 enheter
600 enheter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11477020 2000U 2000 enheter
11467020 600U 600 enheter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11477020 Leverantör MP Biomedicals™ Leverantörsnummer 11EPTQC200
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    13605.00 SEK
    12957.91 SEK / Paket med 2000
    Save 647.09 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
I lager
Innehåller
TaqDNA-polymeras, 10X standardbuffert med Mg, 10X standardbuffert utan Mg, 25mM MgCl 2
Levereras med standardreaktionsbuffert
Försedd med QBiogene 10X Incubation PCR Buffer som är lämplig för många olika reaktionsförhållanden.
Specifikationer
Koncentration 15 U/μl
Kvantitet 2000U
För användning med (applikation) Standard PCR
Inkluderar TaqDNA-polymeras, 10X standardbuffert med Mg, 10X standardbuffert utan Mg, 25mM MgCl 2
Endast forskningsanvändning (RUO). Klar för CE IVD-märkning av kliniska applikationer.