Läs mer
MP Biomedicals™ Taq Pol Bulk
Handla allt MP Biomedicals Produkter
Kvantitet:
10 x 250U
1000U
250U
3 x 250U
5 x 1000U
Förpackningsstorlek:
1000 enheter
250 enheter
750 enheter
Beskrivning
- Klar för CE IVD-märkning av kliniska applikationer
Specifikationer
Specifikationer
| Koncentration | 5U/μ L |
| Beskrivning | Taq Pol Bulk |
| Kvantitet | 10 x 250U |
| Inkluderar | TaqDNA-polymeras, 10X standardbuffert med Mg, 10X standardbuffert utan Mg, 25mM MgCl 2 |
Endast för forskningsanvändning