Beskrivning
- Klar för CE IVD-märkning av kliniska applikationer
Specifikationer
Specifikationer
| Koncentration | 5 U/μl |
| Beskrivning | Taq Pol Bulk |
| Kvantitet | 250U |
| Inkluderar | TaqDNA-polymeras, 10X standardbuffert med Mg, 10X standardbuffert utan Mg, 25mM MgCl 2 |
Endast för forskningsanvändning