Läs mer
MP Biomedicals™ Taq Pol Bulk
Produktkod. 11477010 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Kvantitet:
10 x 250U
1000U
250U
3 x 250U
5 x 1000U
Förpackningsstorlek:
1000 enheter
250 enheter
750 enheter
Produktkod. 11477010
Brand: MP Biomedicals™ 11EPTQA100
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
För life science-applikationer
  • Klar för CE IVD-märkning av kliniska applikationer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Koncentration 5U/μ L
Beskrivning Taq Pol Bulk
Kvantitet 1000U
Inkluderar TaqDNA-polymeras, 10X standardbuffert med Mg, 10X standardbuffert utan Mg, 25mM MgCl 2
Endast för forskningsanvändning