Läs mer
MP Biomedicals™ Taq Pol Bulk
Produktkod. 11497010 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
10 x 250U
1000U
250U
3 x 250U
5 x 1000U
Förpackningsstorlek:
1000 enheter
250 enheter
750 enheter
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11497010 3 x 250U 750 enheter
11467010 250U 250 enheter
11477010 1000U 1000 enheter
11417020 10 x 250U 250 enheter
11487010 5 x 1000U 1000 enheter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 11497010 Leverantör MP Biomedicals™ Leverantörsnummer 11EPTQA325
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5975.00 SEK
    5690.27 SEK / Paket med 750
    Save 284.73 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-11-2026
För life science-applikationer
  • Klar för CE IVD-märkning av kliniska applikationer
Specifikationer
Koncentration 5 U/μl
Beskrivning Taq Pol Bulk
Kvantitet 3 x 250U
Inkluderar TaqDNA-polymeras, 10X standardbuffert med Mg, 10X standardbuffert utan Mg, 25mM MgCl 2
Endast för forskningsanvändning