Läs mer
Applied Biosystems™ TaqMan™ β- Aktindetektionsreagenser
Handla allt Applied Biosystems Produkter
Kvantitet:
100 reaktioner
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Applied Biosystems™ TaqMan™ β-aktin tillhandahåller de nödvändiga komponenterna för användningβ -aktin som en normaliseringskontroll i TaqMan™ realtids-PCR-tillämpningar som använder human nukleinsyra. Antingen DNA eller RNA kan användas som en målmall.
Fördesignade primers och FAM-märkta TaqMan™ prob eliminera analysdesign
Riktlinjer för snabb analysutveckling kan minimera optimeringstiden
Separata komponenter ger flexibilitet vid analysuppställning.
Anmärkningar om användning
TaqMan™ β -actin Detection Reagent kit kan användas med TaqMan™ One-Step RT-PCR Master Mix Reagens, TaqMan™ EZ RT-PCR kärnreagenser, eller TaqMan™ Guld RT-PCR-reagens för enstegs omvänd transkriptionspolymeraskedjereaktion (RT-PCR).
Meddelande till köparen
1. Licensfriskrivning: Dessa produkter kan vara användbara i polymerase Chain Reaction (PCR)-metoder som omfattas av patent som ägs av Roche Molekylära system, Inc. och F. Hoffmann-La Roche Ltd. Ingen licens under dessa patent att använda PCR-processen ges dock uttryckligen eller implicit till köparen genom köpet av denna produkt.
TaqMan™ sonder omfattas av US Patent 5 723 591 och utländska motsvarigheter och patentsökta patent som ägs av PE Corporation (NY), och kan omfattas av US Patent 5 801 155 och 6 084 102 och utländska motsvarigheter licensierade till Applied Biosystems™
Notera: Se användarmanualen eller bipacksedeln för begränsad etikettlicens och varumärkesinformation. Endast för forskning. Ej för diagnostik.
Anmärkningar om användning
TaqMan™ β -actin Detection Reagent kit kan användas med TaqMan™ One-Step RT-PCR Master Mix Reagens, TaqMan™ EZ RT-PCR kärnreagenser, eller TaqMan™ Guld RT-PCR-reagens för enstegs omvänd transkriptionspolymeraskedjereaktion (RT-PCR).
Meddelande till köparen
1. Licensfriskrivning: Dessa produkter kan vara användbara i polymerase Chain Reaction (PCR)-metoder som omfattas av patent som ägs av Roche Molekylära system, Inc. och F. Hoffmann-La Roche Ltd. Ingen licens under dessa patent att använda PCR-processen ges dock uttryckligen eller implicit till köparen genom köpet av denna produkt.
TaqMan™ sonder omfattas av US Patent 5 723 591 och utländska motsvarigheter och patentsökta patent som ägs av PE Corporation (NY), och kan omfattas av US Patent 5 801 155 och 6 084 102 och utländska motsvarigheter licensierade till Applied Biosystems™
Notera: Se användarmanualen eller bipacksedeln för begränsad etikettlicens och varumärkesinformation. Endast för forskning. Ej för diagnostik.
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Kontrollmall(ar) |
| Kontrollmall | Human Control DNA |
| Formatera | Provrör |
| PCR-metod | 1-stegs-RT-PCR |
| Gensymbol | ACTB |
| Modifiering av intern sond | TAMRA™ Quencher (3'), FAM (5') |
| Etikett eller färgämne | FAM |
| Produktlinje | TaqMan |
| Produkttyp | Realtids PCR-reagens |
| Kvantitet | 100 reaktioner |
| Visa mer |