Läs mer
Applied Biosystems™ TaqMan™ Avancerade miRNA Human A 96-brunnars plattor, standard
Produktkod. 17193069 Handla allt Applied Biosystems Produkter
Change view
Kvantitet:
4 tallrikar
Produktkod. Kvantitet
17193069 4 tallrikar
1 options
Produktkod. 17193069 Leverantör Applied Biosystems™ Leverantörsnummer A31811
De Applied Biosystems TaqMan Avancerade miRNA Human A 96-brunnars plattor, standard, ger bekvämligheten med pre-spotted TaqMan Avancerade miRNA-analyser i ett 96-brunnars standardplattaformat.
Denna produkt innehåller en uppsättning av 4 plattor för profilering av upp till 376 unika miRNA, och inkluderar endogena och exogena miRNA-kontroller för normalisering av dataresultat.
Funktioner av TaqMan Avancerade miRNA Human A 96-brunnars plattor inkluderar:
  • Förfläckade reproducerbarhetsanalyser —är utformade för att minska pipetteringsfel och minimera experimentell variabilitet
  • Provbesparingar —kräver endast 2μ L renat plasma/serum eller 1 10 –ng totalt RNA per prov
  • Uppdaterat innehållsanalysinnehåll —uppdaterat för mirBase v.21
  • Lätt att använda, —tillsätt bara en blandning av utspädd miR-Amp och mastermix och kör qPCR; ingen ytterligare pipettering krävs
  • Guldstandard TaqMan qPCR kemi —TaqMan Avancerade miRNA-analyser drar på Thermo Fisher Scientifics branschledande bioinformatikanalysdesign pipeline och verifieringssystem för att säkerställa hög specificitet och minimal korsreaktivitet, även för närbesläktade miRNA-familjer
TaqMan Avancerade miRNA-plattor kräver användning av TaqMan Advanced cDNA Synthesis Kit, som använder en universell omvänd transkriptionskemi (RT) för att förbereda cDNA-mallen för användning med TaqMan Avancerade miRNA-analyser för detektion och kvantifiering av mogna humana miRNA i biologiska prover.
Dessa plattor är inte kompatibla med den första generationen TaqMan MicroRNA cDNA Synthesis Kit, som använder en miRNA-specifik omvänd transkriptionskemi.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Förvaras vid rumstemperatur.
Detektionsmetod Primer-probe
Formatera 96-brunnsplatta
GC-rik PCR-prestanda Hög
PCR-metod 2-stegs RT-qPCR
Reaktionshastighet Standard
För användning med (utrustning) 7500 System, 7900HT System, QuantStudio™ 12k Flex, QuantStudio™ 3, QuantStudio™ 5, QuantStudio™ 6 Flex, QuantStudio™ 7, ViiA™ 7 System, StepOnePlus™ System
Produktlinje TaqMan
Produkttyp Avancerad miRNA Human 96-brunnars platta
Kvantitet 4 tallrikar
Frakt skick Rumstemperatur
För användning med (applikation) Mikroarrayanalys
Provtyp Flytande prover (t.ex. serum), vävnader, celler, FFPE& Fasta prover, blod
Volym 2μ L