Läs mer
Applied Biosystems™ TaqMan™ Avancerade miRNA Human A- och B-kort
Produktkod. 16685094 Handla allt Applied Biosystems Produkter
Change view
Kvantitet:
754 Reaktioner
Produktkod. Kvantitet
16685094 754 Reaktioner
1 options
Produktkod. 16685094 Leverantör Applied Biosystems™ Leverantörsnummer A31805
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 21-12-2026
Ge bekvämligheten med pre-spotted TaqMan Avancerade miRNA-analyser i ett 384-brunnars mikrofluidkortformat.
  • De Applied Biosystems TaqMan Avancerade miRNA Human A- och B-kort ger bekvämligheten med pre-spotted TaqMan Avancerade miRNA-analyser i ett 384-brunnars mikrofluidkortformat. Denna produkt innehåller två kort, vilket möjliggör noggrann kvantifiering av 754 unika miRNA på så lite som fem timmar.
  • Fyra TaqMan Endogena kontroller för avancerad miRNA-analys ingår i varje kort för att hjälpa till med datanormalisering. Detaljer om de inkluderade analyserna finns i Target List-filen. Analyserna kan detektera och kvantifiera den mogna formen av miRNA från 1 –10 ng totalt RNA från vävnad.
  • Krävs för beredning av cDNA-mallen som används med TaqMan Avancerade miRNA-analyser.
  • Satsen möjliggör analys av: Flera miRNA från ett enda amplifierat prov, prover som är begränsade i kvantitet, inklusive serum, plasma eller andra biologiska vätskor
  • Universal omvänd transkription (RT)— ett RT-steg för alla TaqMan Avancerade miRNA-analyser
  • Känslig —upptäcka så få som 60 kopior av ingående miRNA
  • Specifik —upptäcka endast moget miRNA och skilja mellan mycket homologa miRNA
  • Litet provinmatning —upptäcker och kvantifierar moget miRNA från så lite som –1 10 ng totalt RNA eller 2μ L plasma eller serum
  • Mångsidig —kompatibel med vävnad och biovätskor, inklusive serum och plasma
  • TaqMan Avancerade miRNA-kort ger alla fördelar med TaqMan Avancerade miRNA-analyser i ett bekvämt, förkonfigurerat mikrofluidkort, som minimerar den experimentella variationen och ansträngningen som krävs för att köra 384 TaqMan Avancerade miRNA-analyser parallellt. Med TaqMan Avancerat miRNA cDNA Synthesis Kit, TaqMan Avancerade miRNA-kort möjliggör en omfattande uttrycksprofil som överensstämmer med miRBase v21, vilket ger den idealiska miRNA-profileringslösningen.
  • TaqMan Avancerade miRNA-kort är kompatibla med följande Applied Biosystems qPCR-instrument: Viia7, QuantStudio 7 Flex, och QuantStudio 12k Flex.
  • TaqMan Avancerade miRNA-kort kräver användning av TaqMan Avancerat cDNA Synthesis Kit , som använder en universell RT-kemi för att förbereda cDNA-mallen för användning med TaqMan Avancerade miRNA-analyser för detektion och kvantifiering av mogna humana miRNA i biologiska prover.
  • Dessa plattor är inte kompatibla med den första generationen TaqMan MicroRNA cDNA Synthesis Kit, som använder en miRNA-specifik omvänd transkriptionskemi.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Två 384-brunnars arrayer
The TaqMan miRNA-kort levereras vid rumstemperatur. Vid ankomst, förvara vid 2 –8 °C och förvara skyddad från ljus.
Detektionsmetod Primer-probe
Formatera 384-brunnars mikrofluidkort
GC-rik PCR-prestanda Hög
PCR-metod qPCR
Reaktionshastighet Snabb eller standard
Etikett eller färgämne 2 Färg
Produktlinje TaqMan
Produkttyp Avancerat miRNA Human A- och B-kort
Kvantitet 754 Reaktioner
Forskningskategori miRNA [mikroRNA]
Frakt skick Godkänd för transport i rumstemperatur eller på våt eller torr is
Art Människa
För användning med (applikation) miRNA-analys
Volym 2μ L