Läs mer
TaqMan™ Avancerad miRNA Human Endogenous Controls 96-brunnars platta, snabb
Produktkod. 17183089 Handla allt Applied Biosystems Produkter
Change view
Kvantitet:
1 tallrik
Produktkod. Kvantitet
17183089 1 tallrik
1 options
Produktkod. 17183089 Leverantör ABI Applied Biosystems Leverantörsnummer A34643
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
De Applied Biosystems TaqMan Advanced Human Endogenous Controls 96-brunnars platta, snabb, ger bekvämligheten med förfläckade TaqMan Avancerade miRNA-analyser i ett 96-brunnars snabbplattaformat.
Denna produkt innehåller 1 platta som kan användas för att utvärdera 30 potentiella endogena kontrollmiRNA för upp till 3 prover. Två exogena (icke-humana) kontroller ingår för normalisering av provinmatning.
Funktioner av TaqMan Avancerad miRNA Human Endogenous Controls 96-brunnars platta inkluderar:
  • Förfläckade reproducerbarhetsanalyser —är utformade för att minska pipetteringsfel och minimera experimentell variabilitet
  • Provbesparingar —kräver endast 2μ L renat plasma/serum eller 1 10 –ng totalt RNA per prov
  • Uppdaterat innehållsanalysinnehåll —uppdaterat för mirBase v.21
  • Lätt att använda, —tillsätt bara en blandning av utspädd miR-Amp och mastermix och kör qPCR; ingen ytterligare pipettering krävs
  • Guldstandard TaqMan qPCR kemi —TaqMan Avancerade miRNA-analyser drar på Thermo Fisher Scientifics branschledande bioinformatikanalysdesign pipeline och verifieringssystem för att säkerställa hög specificitet och minimal korsreaktivitet, även för närbesläktade miRNA-familjer
TaqMan Avancerade miRNA-plattor kräver användning av TaqMan Advanced cDNA Synthesis Kit, som använder en universell omvänd transkriptionskemi (RT) för att förbereda cDNA-mallen för användning med TaqMan Avancerade miRNA-analyser för detektion och kvantifiering av mogna humana miRNA i biologiska prover.
Dessa plattor är inte kompatibla med den första generationen TaqMan MicroRNA cDNA Synthesis Kit, som använder en miRNA-specifik omvänd transkriptionskemi.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Förvaras vid rumstemperatur.
Detektionsmetod Primer-probe
Formatera 96-brunnsplatta
GC-rik PCR-prestanda Hög
PCR-metod 2-stegs RT-qPCR
Reaktionshastighet Snabb
För användning med (utrustning) 7500 Fast System, 7900HT Fast System, QuantStudio™ 12k Flex, QuantStudio™ 3, QuantStudio™ 5, QuantStudio™ 6 Flex, QuantStudio™ 7, ViiA™ 7 System, StepOnePlus™ System
Produktlinje TaqMan
Produkttyp Endogen kontroll 96-brunnars platta
Kvantitet 1 tallrik
Frakt skick Rumstemperatur
För användning med (applikation) Mikroarrayanalys
Provtyp Flytande prover (t.ex. serum), vävnader, celler, FFPE& Fasta prover, blod
Volym 2μ L