Läs mer
Applied Biosystems™ TaqMan™ Avancerat miRNA Human Endogenous Controls Card
Produktkod. 16669382
Change view
Kvantitet:
384 reaktioner
Produktkod. Kvantitet
16669382 384 reaktioner
1 options
Produktkod. 16669382 Leverantör Applied Biosystems™ Leverantörsnummer A34716
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3965.00 SEK
    2934.10 SEK / Paket med 1
    Save 1030.90 SEK
    26% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 25-11-2026
De Applied Biosystems TaqMan Avancerat miRNA Human Endogenous Controls Card ger bekvämligheten med pre-spotted TaqMan Avancerade miRNA-analyser i ett 384-brunnars mikrofluidkortformat.
Denna produkt innehåller ett kort som kan användas för att utvärdera 30 potentiella endogena kontrollmiRNA i tre exemplar för upp till fyra prover. Två exogena (icke-humana) kontroller ingår för normalisering av provinmatning.
Funktioner av TaqMan Avancerat miRNA Human Endogenous Controls Card inkluderar:
• Förfläckade analyser för reproducerbarhet —hjälper till att minska pipetteringsfel och minimera experimentell variabilitet
•Provbesparingar —kräver endast 2μ L renat –plasma/serum eller 1 10 ng totalt RNA per prov
•Uppdaterat innehållsanalysinnehåll —uppdaterat för mirBase v.22
•Lätt att använda, —tillsätt bara en blandning av utspädd miR-Amp och mastermix och kör qPCR; ingen ytterligare pipettering krävs
•Guldstandard TaqMan qPCR kemi —TaqMan Avancerade miRNA-analyser drar på Thermo Fisher Scientifics branschledande bioinformatikanalysdesign pipeline och verifieringssystem för att säkerställa hög specificitet och minimal korsreaktivitet, även för närbesläktade miRNA-
familjer Produktinformation:
Antal kort: 1
Antal unika miRNA (ej inklusive exogena kontroller): 30
Exogena kontroller: cel-miR-39-3p, ath-miR159a
Kompatibel med följande Applied Biosystems qPCR-instrument: Viia7, QuantStudio 7 Flex, och QuantStudio 12k Flex
Rekommenderad mastermix: TaqMan Snabba avancerade
mastermixnoter
• TaqMan Avancerade miRNA-kort kräver användning av TaqMan Advanced cDNA Synthesis Kit, som använder en universell omvänd transkriptionskemi (RT) för att förbereda cDNA-mallen för användning med TaqMan Avancerade miRNA-analyser för detektion och kvantifiering av mogna humana miRNA i biologiska prover.
• Dessa plattor är inte kompatibla med den första generationen TaqMan MicroRNA cDNA Synthesis Kit, som använder en miRNA-specifik omvänd transkriptionskemi.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring En 384-brunnars array
The TaqMan miRNA-kortet levereras vid rumstemperatur. Vid ankomst, förvara vid 2 °C till 8 °C och förvara skyddad från ljus.
Detektionsmetod Primer-Probe Detektion
Formatera Mikrofluidkort med 384 brunnar
Kontrolltyp Endogen kontroll
RNAi typ miRNA [mikroRNA]
Art Människa
För användning med (applikation) miRNA analys
Etikett eller färgämne 2 Färg
Antal reaktioner 384 reaktioner
Produktlinje TaqMan
Produkttyp Endogent kontrollkort
Reaktionshastighet Snabb eller standard
Kvantitet 384 reaktioner
Frakt skick Godkänd för transport i rumstemperatur eller på våt eller torr is