Läs mer
Applied Biosystems™ TaqMan™ Array, snabb, 96-brunnars platta; Format 32
Produktkod. 15382182 Handla allt Applied Biosystems Produkter
Change view
Kvantitet:
1 tallrik
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet unitSize
15382182 1 tallrik Varje
1 options
Produktkod. 15382182 Leverantör Applied Biosystems™ Leverantörsnummer 4413259
Förenkla ditt arbetsflöde för genuttryckning
Använd kampanjkoden 27975
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
TaqMan™ Array, snabb, 96-brunnars platta; Format 32
Beställnings TaqMan™ Plattor är kostnadseffektiva och bekväma 96-brunnars format för TaqMan™ Genuttrycksanalyser. Välj mellan över 50 000 inventerade analyser av människor, mus, råtta, hundar och rhesusmakaker, och från fem plattformat - enstaka analyser eller analyser i duplikat eller triplikat.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ TaqMan™ Array Fast Plate
Formatera 96-brunnars platta, format 32
Innehåll och lagring Rumstemperatur
Antal prover 3
Produktlinje TaqMan
Kvantitet 1 tallrik
Reaktionshastighet Snabb