Läs mer
Applied Biosystems™ TaqMan™ Array, snabb, 96-brunnars platta; Format 48
Produktkod. 15362182 Handla allt Applied Biosystems Produkter
Change view
Kvantitet:
1 tallrik
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15362182 1 tallrik Varje
1 options
Produktkod. 15362182 Leverantör Applied Biosystems™ Leverantörsnummer 4413257
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-11-2026
TaqMan™ Array, snabb, 96-brunnars platta; Format 48
Beställnings TaqMan™ Plattor är kostnadseffektiva och bekväma 96-brunnars format för TaqMan™ Genuttrycksanalyser. Välj mellan över 50 000 inventerade analyser av människor, mus, råtta, hundar och rhesusmakaker, och från fem plattformat - enstaka analyser eller analyser i duplikat eller triplikat.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ TaqMan™ Array Fast Plate
Formatera 96-brunnars platta, format 48
Innehåll och lagring Rumstemperatur
Antal prover 2
Produktlinje TaqMan
Kvantitet 1 tallrik
Reaktionshastighet Snabb