Läs mer
Applied Biosystems™ TaqMan™ Array, format 16
Handla allt Applied Biosystems Produkter
Kvantitet:
1 st
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
The Custom TaqMan™ Array Card är ett 384-brunnars mikrofluidkort utformat för att utföra 384 samtidiga realtids-PCR-reaktioner utan att använda vätskehanteringsrobotar eller flerkanalspipetter. Välj målanalyser från tusentals inventerade TaqMan™ Genuttrycksanalyser.
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Förvaras i kylskåp (2 °C till 8 °C) |
| Formatera | 16 |
| Produktlinje | TaqMan |
| Produkttyp | Anpassat genuttryck TaqMan™ Array-kort |
| Kvantitet | 1 st |