Läs mer
Applied Biosystems™ TaqMan™ Array, format 192
Produktkod. 15521044 Handla allt Applied Biosystems Produkter
Change view
Kvantitet:
1 st
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15521044 1 st Varje
1 options
Produktkod. 15521044 Leverantör Applied Biosystems™ Leverantörsnummer 4346802
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 05-10-2026
TaqMan™ Array, format 192
The Custom TaqMan™ Array Card är ett 384-brunnars mikrofluidkort utformat för att utföra 384 samtidiga realtids-PCR-reaktioner utan att använda vätskehanteringsrobotar eller flerkanalspipetter. Välj målanalyser från tusentals inventerade TaqMan™ Genuttrycksanalyser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Anpassat genuttryck TaqMan™ Array-kort
Formatera Format 192
Innehåll och lagring Rumstemperatur
Antal prover 1
Kvantitet 1 st