Beskrivning
The Custom TaqMan™ Array Card är ett 384-brunnars mikrofluidkort utformat för att utföra 384 samtidiga realtids-PCR-reaktioner utan att använda vätskehanteringsrobotar eller flerkanalspipetter. Välj målanalyser från tusentals inventerade TaqMan™ Genuttrycksanalyser.
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Anpassat genuttryck TaqMan™ Array-kort |
| Formatera | Format 48 |
| Innehåll och lagring | Rumstemperatur |
| Antal prover | 8 (eller 4) |
| Kvantitet | 1 st |