Läs mer
Applied Biosystems™ TaqMan™ Array, format 64
Produktkod. 15511044 Handla allt Applied Biosystems Produkter
Change view
Kvantitet:
1 st
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet unitSize
15511044 1 st Varje
1 options
Produktkod. 15511044 Leverantör Applied Biosystems™ Leverantörsnummer 4346800
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 17-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
TaqMan™ Array, format 64
The Custom TaqMan™ Array Card är ett 384-brunnars mikrofluidkort utformat för att utföra 384 samtidiga realtids-PCR-reaktioner utan att använda vätskehanteringsrobotar eller flerkanalspipetter. Välj målanalyser från tusentals inventerade TaqMan™ Genuttrycksanalyser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Anpassat genuttryck TaqMan™ Array-kort
Formatera Format 64
Innehåll och lagring Rumstemperatur
Antal prover 2
Kvantitet 1 st