Läs mer
Applied Biosystems™ TaqMan™ Array Human ABC Transporter Panel
Produktkod. 11680099 Handla allt Applied Biosystems Produkter
Change view
Kvantitet:
4 kort
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11680099 4 kort Varje
1 options
Produktkod. 11680099 Leverantör Applied Biosystems™ Leverantörsnummer 4378700
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    19530.00 SEK
    14452.20 SEK / Paket med 1
    Save 5077.80 SEK
    26% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-11-2026
TaqMan™ Array Human ABC Transporter Panel
De Applied Biosystems™ TaqMan™ Human ABC Transporter Array är ett effektivt, lättanvänt mikrofluidiskt kort för kvantitativ genuttrycksanalys av mänskliga ABC Transporter-gener som är viktiga för läkemedelsupptäckt. Denna produkt är designad med 64 TaqMan™ Genuttrycksanalyser (50 mål& 14 kontroller) arrangerade i tre exemplar i 384 brunnar och är kompatibel med en uppgraderad Applied Biosystems 7900HT Fast Real-Time PCR-system. Denna produkt är förpackad i 1 kartong innehållande 4 kort.
De TaqMan™ Human ABC Transporter Array innehåller analyser för 50 mänskliga gener förutom 14 endogena kontroller i en 384-brunnars array. Arrayen är förformaterad och inventerad, kostnadseffektiv, bekväm och enkel att använda utan att behöva dyra robotar. Resultaten är reproducerbara och konsekventa över prover, studier och laboratorier— samma datakvalitet från kort-till-kort och lot-till-lot— även med olika operatörer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ TaqMan™ Array Human ABC Transporter Panel
Formatera Mikrofluidkort med 384 brunnar
Innehåll och lagring 4 °C
För användning med (applikation) Klinisk och translationell forskning, pharma och biopharma, realtids-PCR (qPCR), realtids-PCR-baserad genuttrycksprofilering, mål- och elektrodidentifiering och validering
Inkluderar TaqMan™ array brunn innehåller en singel TaqMan™ analys för en reaktion på μ2 L
Kvantitet 4 kort