Läs mer
Applied Biosystems™ TaqMan™ Array, mänskliga androgener, snabb 96-brunnar
Produktkod. 10249154 Handla allt Applied Biosystems Produkter
Change view
Kvantitet:
1 x 96-brunnars platta
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10249154 1 x 96-brunnars platta 1 uppsättning
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10249154 Leverantör Applied Biosystems™ Leverantörsnummer 4418728
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2625.00 SEK
    1942.50 SEK / 1 uppsättningar
    Save 682.50 SEK
    26% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-11-2026
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
TaqMan™ Array, mänskliga androgener, snabb 96-brunnar
Dessa 96-brunnars plattor är förkonfigurerade med de mest lämpliga TaqMan™ Genuttrycksanalyser för en specifik biologisk process, väg eller sjukdomstillstånd. Varje platta innehåller fördefinierade analyser och endogena kontroller som torkats ner i brunnarna, redo för exakt bedömning av en hel gensignatur i ett enkelt experiment. Panelen av analyser i TaqMan™ Array 96-well Human Androgens Plate riktar sig mot gener som kodar för enzymer involverade i androgensyntes, regulatorer av androgenproduktion och receptorer och signaltransduktionsproteiner som medierar deras effekter, och mål för androgensignalering. Panelen inkluderar också Y-kromosom SRY-gener, som spelar roller i manlig fenotyputveckling, såväl som differentiering av den bipotentiella gonaden till testiklar. Flera gener associerade med östrogenvägen ingår också på panelen, eftersom androgener är prekursorer för östrogener och de spelar många funktionellt relaterade roller.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Arrayplatta
Formatera 96-matrisplatta
Art Människa
Innehåll och lagring Varje TaqMan™ Array Plate brunn innehåller en singel TaqMan™ Analys för en 10μ L reaktion. Plattorna kan förvaras i rumstemperatur eller vid 4 °C.
Form Torkade ner
Inkluderar TaqMan Analys för en 10 uL reaktion
Modifiering av intern sond MGB (Minor Groove Binder) (3'), icke-fluorescerande släckare (3'), FAM (5')
Etikett eller färgämne FAM
Produktlinje TaqMan
Kvantitet 1 x 96-brunnars platta
Reaktionshastighet Snabb
Forskningskategori Endokrinologi, onkologi, biomarkörsrelaterade vägar, signaltransduktion