Läs mer
Applied Biosystems™ TaqMan™ Array Human Angiogenesis Panel
Beskrivning
De Applied Biosystems™ TaqMan™ Human Angiogenesis Array är ett effektivt, lättanvänt mikrofluidiskt kort för kvantitativ genuttrycksanalys av angiogenesgener som är viktiga för läkemedelsupptäckt. Denna produkt är designad med 96 TaqMan™ Genuttrycksanalyser arrangerade i 384 brunnar och är kompatibel med en uppgraderad Applied Biosystems 7900HT Fast Real-Time PCR System och säljs i förpackningar om 4.
Detta TaqMan™ Gene Signature Array innehåller 94 analyser och två kontroller för att studera angiogenes och lymfangiogenes hos människor. Det inkluderar kända tillväxtfaktorer för angiogenes som VEGF och kända matrishärledda hämmare som endostatin. Panelen innehåller dessutom markörer och mål för angiogenes och lymfangiogenes. Arrayen är förformaterad och inventerad, kostnadseffektiv, bekväm och enkel att använda utan att behöva dyra robotar. Resultaten är reproducerbara och konsekventa över prover, studier och laboratorier— samma datakvalitet från kort-till-kort och lot-till-lot— även med olika operatörer.
Detta TaqMan™ Gene Signature Array innehåller 94 analyser och två kontroller för att studera angiogenes och lymfangiogenes hos människor. Det inkluderar kända tillväxtfaktorer för angiogenes som VEGF och kända matrishärledda hämmare som endostatin. Panelen innehåller dessutom markörer och mål för angiogenes och lymfangiogenes. Arrayen är förformaterad och inventerad, kostnadseffektiv, bekväm och enkel att använda utan att behöva dyra robotar. Resultaten är reproducerbara och konsekventa över prover, studier och laboratorier— samma datakvalitet från kort-till-kort och lot-till-lot— även med olika operatörer.
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | TaqMan™ Array Human Angiogenesis Panel |
| Formatera | Mikrofluidkort med 384 brunnar |
| Innehåll och lagring | 4 °C |
| För användning med (applikation) | Cellviabilitet, proliferation och funktion, onkologi och genetisk sjukdomsforskning, pharma och biopharma, realtids-PCR (qPCR), mål- och elektrodidentifiering och validering |
| Inkluderar | TaqMan™ array brunn innehåller en singel TaqMan™ analys för en reaktion på μ2 L |
| Kvantitet | 4 kort |