Beskrivning
De Applied Biosystems™ TaqMan™ Human Apoptosis Array är ett effektivt, lättanvänt mikrofluidiskt kort för kvantitativ genuttrycksanalys av mål som är kända för att ha implikationer i programmerad celldöd. Studiet av apoptos är viktigt inom cancer, HIV och annan sjukdomsforskning. Denna produkt är designad med 96 TaqMan™ Genuttrycksanalyser (93 mål& 3 kontroller) laddade i singeltoner i arrayens ’384 brunnar och är kompatibel med en uppgraderad Applied Biosystems 7900HT Fast Real-Time PCR-system. Denna produkt är förpackad i 1 kartong innehållande 4 kort.
De TaqMan™ Human Apoptosis Array innehåller analyser för 93 mänskliga gener utöver 3 endogena kontroller (18S, ACTB, GAPDH). De 93 generna är kategoriserade i flera målklasser eller vägar. Arrayen är förformaterad och inventerad, kostnadseffektiv, bekväm och enkel att använda utan att behöva dyra robotar. Resultaten är reproducerbara och konsekventa över prover, studier och laboratorier— samma datakvalitet från kort-till-kort och lot-till-lot— även med olika operatörer.
De TaqMan™ Human Apoptosis Array innehåller analyser för 93 mänskliga gener utöver 3 endogena kontroller (18S, ACTB, GAPDH). De 93 generna är kategoriserade i flera målklasser eller vägar. Arrayen är förformaterad och inventerad, kostnadseffektiv, bekväm och enkel att använda utan att behöva dyra robotar. Resultaten är reproducerbara och konsekventa över prover, studier och laboratorier— samma datakvalitet från kort-till-kort och lot-till-lot— även med olika operatörer.
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | TaqMan™ Array Human Apoptos Panel |
| Formatera | Mikrofluidkort med 384 brunnar |
| Innehåll och lagring | 4 °C |
| För användning med (applikation) | Cellviabilitet, proliferation och funktion, onkologi och genetisk sjukdomsforskning, pharma och biopharma, realtids-PCR (qPCR), realtids-PCR-baserad genuttrycksprofilering, mål- och elektrodidentifiering och validering |
| Inkluderar | TaqMan™ array brunn innehåller en singel TaqMan™ analys för en reaktion på μ2 L |
| Kvantitet | 4 kort |