Läs mer
Applied Biosystems™ TaqMan™ Array, mänskliga apoptosvägar orsakade av HIV1, snabb 96-brunnar
Produktkod. 10196754
Change view
Kvantitet:
1 x 96-brunnars platta
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10196754 1 x 96-brunnars platta 1 uppsättning
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10196754 Leverantör Applied Biosystems™ Leverantörsnummer 4418751
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-11-2026
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Dessa 96-brunnars plattor är förkonfigurerade med de mest lämpliga TaqMan™ Genuttrycksanalyser för en specifik biologisk process, väg eller sjukdomstillstånd. Varje platta innehåller fördefinierade analyser och endogena kontroller som torkats ner i brunnarna, redo för exakt bedömning av en hel gensignatur i ett enkelt experiment.
  • Dessa 96-brunnars plattor är förkonfigurerade med de mest lämpliga TaqMan™ Genuttrycksanalyser för en specifik biologisk process, väg eller sjukdomstillstånd
  • Varje platta innehåller fördefinierade analyser och endogena kontroller nedtorkade i brunnarna, redo för exakt bedömning av en hel gensignatur i ett enkelt experiment
  • De TaqMan™ Array Human Apoptotic Pathways trigged by HIV1 96-well Plate innehåller:
    • 44 analyser för apoptotiska vägar triggade av HIV1-associerade gener
    • 4 analyser för att kandidatera endogena kontrollgener
    • Alla analyser pläteras i duplikat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Arrayplatta
Formatera 96-matrisplatta
Art Människa
Innehåll och lagring Varje TaqMan™ Array Plate brunn innehåller en singel TaqMan™ Analys för en 10μ L reaktion. Plattorna kan förvaras i rumstemperatur eller vid 4 °C.
Form Torkade ner
Inkluderar TaqMan Analys för en 10 uL reaktion
Modifiering av intern sond MGB (Minor Groove Binder) (3'), icke-fluorescerande släckare (3'), FAM (5')
Etikett eller färgämne FAM
Produktlinje TaqMan
Kvantitet 1 x 96-brunnars platta
Reaktionshastighet Snabb
Forskningskategori Cellcykel& Spridning, signaltransduktion, onkologi, biomarkörsrelaterade vägar, reproduktion, neurobiologi, virologi