Läs mer
Applied Biosystems™ TaqMan™ Array mänsklig apoptos
Produktkod. 10586745 Handla allt Applied Biosystems Produkter
Change view
Kvantitet:
1 standardplatta
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10586745 1 standardplatta 1 uppsättning
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10586745 Leverantör Applied Biosystems™ Leverantörsnummer 4414072
Discount Lab Supplies
Använd kampanjkoden 28170
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-11-2026
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
TaqMan™ Array Human Apoptosis 96-brunnsplatta innehåller 92 analyser för apoptosassocierade gener och 4 analyser för kandidater för endogena kontrollgener.
Panelen av analyser i denna platta riktar sig mot gener från båda signalvägarna som initierar däggdjursapoptos, den dödsreceptorreglerade vägen och BCL-2-familjens väg. Gener som kaspas som är involverade i de slutliga mekanismerna för båda celldödsvägarna finns också i panelen. Gene Signature Plates är 96-brunnars plattor som är förkonfigurerade med det mest lämpliga TaqMan Genuttrycksanalyser för en specifik biologisk process, väg eller sjukdomstillstånd. Varje platta innehåller fördefinierade analyser och endogena kontroller som torkats ner i brunnarna, redo för exakt bedömning av en hel gensignatur i ett enkelt experiment.
TaqMan Array Plates innehåller samma höga kvalitet TaqMan Genuttrycksanalyser som har varit tillgängliga i flera år i ett bekvämt, torkat format med 96 brunnar. Omfattande tester har inte funnit någon skillnad i prestanda mellan TaqMan Analyser levererade i traditionellt format och analyser torkade till en TaqMan Arrayplatta.
Varje förpackning med TaqMan Array Plates levereras med en CD-skiva som innehåller plattans konfigurationskarta tillsammans med detaljerna för varje TaqMan Analysera. Denna information importeras till realtids-PCR-instrumentet för att möjliggöra korrekt märkning av data och enkel åtkomst till analys-ID-nummer för enkel omordning.
  • Affordable; minimum order of three plates; ideal for small, medium or large-sized projects
  • Fast delivery; on your bench in days
  • Convenient; dried PCR primer and TaqMan™ probe sets supplied in a 96- well plate; just add master mix and your sample
  • TaqMan Array Plates have been optimized for use with TaqMan Gene Expression Master Mix, but are also compatible with TaqMan Universal PCR Master Mix
  • For studies using cultured cells, TaqMan Array Plates are also compatible (and recommended) with the TaqMan Gene Expression Cells-to-Ct™ Kit
  • TaqMan Array Plates must be run on a real-time PCR instrument with 96-well plate capability
  • The plates have been validated for use on Applied Biosystems™ 7000, 7300, 7500 and 7900HT Fast Real-Time PCR Systems using standard 96-well blocks, standard PCR cycling conditions, and 20μL reaction
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Varje TaqMan™ Array Plate brunn innehåller en singel TaqMan™ Analys för en 20μ L reaktion. Plattorna kan förvaras i rumstemperatur eller vid 4 °C.
Form Torkade ner
Formatera 96-brunnsplatta
Reaktionshastighet Standard
Modifiering av intern sond MGB (Minor Groove Binder) (3'), icke-fluorescerande släckare (3'), FAM (5')
Etikett eller färgämne FAM
Produktlinje TaqMan
Reningsmetod Standard
Kvantitet 1 standardplatta
Forskningskategori Cellcykel& Proliferation, Apoptos, Onkologi, Extracellulär Matrix& Cellvidhäftning, immunologi, signaltransduktion
Art Människa
För användning med (applikation) Genuttryck, Onkologi, Forskning om genetiska sjukdomar
Antal reaktioner 1 x 20μ L Reaktioner