Learn More
Applied Biosystems™ TaqMan™ Array, mänsklig cellcykelkontroll av kromosomreplikation, snabb 96-brunnar
Shop All Applied Biosystems ProductsDescription
- Dessa 96-brunnars plattor är förkonfigurerade med de mest lämpliga TaqMan™ Genuttrycksanalyser för en specifik biologisk process, väg eller sjukdomstillstånd
- Varje platta innehåller fördefinierade analyser och endogena kontroller nedtorkade i brunnarna, redo för noggrann bedömning av en hel gensignatur i ett enkelt experiment
- De TaqMan™ Array Human Cell Cycle Control Of Kromosomal Replikation Plattan med 96 brunnar innehåller:
- 44 analyser för cellcykelkontroll av kromosomal replikationsassocierade gener
- 4 analyser för att kandidatera endogena kontrollgener
- Alla analyser pläteras i duplikat
Specifications
Specifications
| Typ | Arrayplatta |
| Formatera | 96-matrisplatta |
| Art | Människa |
| Innehåll och lagring | Varje TaqMan™ Array Plate brunn innehåller en singel TaqMan™ Analys för en 10μ L reaktion. Plattorna kan förvaras i rumstemperatur eller vid 4 °C. |
| Form | Torkade ner |
| Inkluderar | TaqMan Analys för en 10 uL reaktion |
| Modifiering av intern sond | MGB (Minor Groove Binder) (3'), icke-fluorescerande släckare (3'), FAM (5') |
| Etikett eller färgämne | FAM |
| Produktlinje | TaqMan |
| Kvantitet | 1 x 96-brunnars platta |
| Show More |