Läs mer
Applied Biosystems™ TaqMan™ Array Human Chemokines
Produktkod. 10722127 Handla allt Applied Biosystems Produkter
Change view
Kvantitet:
1 standardplatta
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10722127 1 standardplatta 1 uppsättning
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10722127 Leverantör Applied Biosystems™ Leverantörsnummer 4414084
Discount Lab Supplies
Använd kampanjkoden 28170
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-11-2026
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
TaqMan™ Array Plates innehåller samma höga kvalitet TaqMan™ Genuttrycksanalyser som har varit kommersiellt tillgängliga i flera år i ett bekvämt, torkat format med 96 brunnar.
Panelen av analyser i denna platta riktar sig mot gener från var och en av de fyra klasserna av kemokiner: CC Chemokines, CXC Chemokines, C Chemokines, CX3C Chemokines. Andra kemokinrelaterade gener, inklusive kemokinligander och receptorer, ingår också i denna panel. Gene Signature Plates är 96-brunnars plattor som är förkonfigurerade med det mest lämpliga Applied Biosystems™ TaqMan Genuttrycksanalyser för en specifik biologisk process, väg eller sjukdomstillstånd. Varje platta innehåller fördefinierade analyser och endogena kontroller som torkats ner i brunnarna, redo för exakt bedömning av en hel gensignatur i ett enkelt experiment.
TaqMan Array Plates innehåller samma TaqMan Genuttrycksanalyser som har varit tillgängliga i flera år i ett bekvämt, torkat format med 96 brunnar. Omfattande tester har inte funnit någon skillnad i prestanda mellan TaqMan Analyser levererade i traditionellt format och analyser torkade till en TaqMan Arrayplatta.
Varje förpackning med TaqMan™ Array Plates levereras med en CD-skiva som innehåller plattans konfigurationskarta tillsammans med detaljerna för varje TaqMan™ Analysera. Denna information importeras till realtids-PCR-instrumentet för att möjliggöra korrekt märkning av experimentella data och enkel åtkomst till analys-ID-nummer för enkel omordning.
Varje TaqMan™ Array Plate brunn innehåller en singel TaqMan™ Analys för en 20 μL reaktion.
  • Prisvärd; minsta beställning på tre tallrikar; idealisk för små, medelstora eller stora projekt
  • Snabb leverans; på din bänk om dagar
  • Bekväm; torkad PCR-primer och TaqMan™ sonduppsättningar levereras i en 96-brunnars platta; lägg bara till mastermix och ditt prov
  • TaqMan Array Plates har optimerats för användning med TaqMan Gene Expression Master Mix, men är också kompatibla med TaqMan Universal PCR Master Mix
  • För studier med odlade celler, TaqMan Array Plates är också kompatibla (och rekommenderas) med TaqMan Genuttryck Cells-to-Ct™ Utrustning
  • TaqMan Arrayplattor måste köras på ett realtids-PCR-instrument med 96-brunnars plattkapacitet
  • Plåtarna har validerats för användning på Applied Biosystems™ 7000, 7300, 7500 och 7900HT snabba realtids-PCR-system som använder standard 96-brunnars block, standard PCR-cykelförhållanden och 20 μL reaktionsvolymer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Varje TaqMan™ Array Plate brunn innehåller en singel TaqMan™ Analys för en 20μ L reaktion. Plattorna kan förvaras i rumstemperatur eller vid 4 °C.
Form Torkade ner
Formatera 96-brunnsplatta
Reaktionshastighet Standard
Modifiering av intern sond MGB (Minor Groove Binder) (3'), icke-fluorescerande släckare (3'), FAM (5')
Etikett eller färgämne FAM
Produktlinje TaqMan
Reningsmetod Standard
Kvantitet 1 standardplatta
Forskningskategori Cellcykel& Proliferation, apoptos, neurobiologi, signaltransduktion, biomarkörsrelaterade väg(ar), utveckling, extracellulär matris& Cellvidhäftning, immunologi, onkologi
Art Människa
För användning med (applikation) Genuttryck
Antal reaktioner 1 x 20μ L Reaktioner