Läs mer
Applied Biosystems™ TaqMan™ Array, mänsklig DNA-skada inducerad 14-3-3 Sigma, snabb 96-brunnar
Handla allt Applied Biosystems ProdukterBeskrivning
Dessa 96-brunnars plattor är förkonfigurerade med de mest lämpliga TaqMan™ Genuttrycksanalyser för en specifik biologisk process, väg eller sjukdomstillstånd. Varje platta innehåller fördefinierade analyser och endogena kontroller som torkats ner i brunnarna, redo för exakt bedömning av en hel gensignatur i ett enkelt experiment. De TaqMan™ Array Human DNA-skada inducerad 14-3-3 Sigma Signaling Plate med 96 brunnar innehåller 28 analyser för DNA-skada inducerade 14-3-3 Sigma Signaling-associerade gener och 4 analyser för kandidater för endogena kontrollgener. Alla analyser utströks i tre exemplar.
Specifikationer
Specifikationer
| Formatera | 96-matrisplatta |
| Art | Människa |
| Innehåll och lagring | Varje TaqMan™ Array Plate brunn innehåller en singel TaqMan™ Analys för en 10μ L reaktion. Plattorna kan förvaras i rumstemperatur eller vid 4 °C. |
| Form | Torkade ner |
| Modifiering av intern sond | MGB (Minor Groove Binder) (3'), icke-fluorescerande släckare (3'), FAM (5') |
| Etikett eller färgämne | FAM |
| Produktlinje | TaqMan |
| Kvantitet | 1 x 96-brunnars platta |
| Reaktionshastighet | Snabb |
| Forskningskategori | Apoptos, DNA-replikation& Reparation, onkologi, signaltransduktion |