Läs mer
Applied Biosystems™ TaqMan™ Array mänsklig DNA-reparationsmekanism
Handla allt Applied Biosystems ProdukterBeskrivning
Manuell överföring av reagens till plattor under rutinmässiga experimentuppställningar kan vara tidskrävande och tråkig. Daglig beredning av sådana tallrikar kan påverka den totala produktiviteten negativt. För att lätta på stressen och minimera felfrekvensen, TaqMan™ Array-plattor är designade för att reducera redundanta pipeteringssteg och minimera laddningsfel, vilket gör dem till en idealisk lösning för snabb och enkel experimentell installation. TaqMan™ Array Plates innehåller hög kvalitet TaqMan™ Genuttrycksanalyser (TaqMan™ sond- och PCR-primeruppsättningar) i ett bekvämt, nedtorkat plattformat med 96 eller 384 brunnar. Omfattande tester har inte funnit någon skillnad i prestanda mellan TaqMan™ Analyser levererade i lösning i enkla rör och analyser levererade torkade i en TaqMan™ Arrayplatta
- Omfattande kollektioner - välj bland över 130 fördesignade TaqMan™ Gene Signature Arrays and Plates, eller skräddarsy din egen platta, välj från någon av våra 1,3 miljoner inventerade analyser över 24 arter
- Prisvärt - minsta beställning av endast en gensignaturplatta eller sex anpassade plattor
- Bekväm - torkad TaqMan prob- och primeruppsättningar levereras i plattor med 96 brunnar; tillsätt bara mastermix och prov och kör sedan
- Snabba resultat - Snabbformat ger vanligtvis resultat på mindre än en timme
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Varje TaqMan™ Array Plate brunn innehåller en singel TaqMan™ Analys för en 20μ L reaktion. Plattorna kan förvaras i rumstemperatur eller vid 4 °C. |
| Form | Torkade ner |
| Formatera | 96-brunnsplatta |
| Reaktionshastighet | Standard |
| Modifiering av intern sond | MGB (Minor Groove Binder) (3'), icke-fluorescerande släckare (3'), FAM (5') |
| Etikett eller färgämne | FAM |
| Produktlinje | TaqMan |
| Kvantitet | 1 standardplatta |
| Forskningskategori | Signaltransduktion, DNA-replikation& Reparation, Onkologi |
| Art | Människa |
| Visa mer |