Läs mer
Applied Biosystems™ TaqMan™ Array Human Endogenous Control Panel
Produktkod. 11630099 Handla allt Applied Biosystems Produkter
Change view
Kvantitet:
2 kort
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet unitSize
11630099 2 kort Varje
1 options
Produktkod. 11630099 Leverantör Applied Biosystems™ Leverantörsnummer 4367563
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
TaqMan™ Array Human Endogenous Control Panel
De Applied Biosystems™ TaqMan™ Endogenous Control Array är ett 384-brunnars mikrofluidkort som innehåller 16 människor TaqMan™ Genuttrycksanalyser som vanligtvis används som endogena kontroller för vanliga hushållningsgener och gener som uppvisar minimalt differentiellt uttryck över olika vävnader.
TaqMan™ Endogenous Control Array är förformaterad och inventerad, kostnadseffektiv, bekväm och enkel att använda utan att behöva dyr robotteknik. Resultaten är reproducerbara och konsekventa över prover, studier och laboratorier— samma datakvalitet från kort-till-kort och lot-till-lot— även med olika operatörer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Mänsklig endogen kontrollmatris
Formatera Mikrofluidkort med 384 brunnar
Art Människa
Innehåll och lagring TaqMan™ Human Endogenous Control Array säljs i ett paket med 2 kort och inkluderar en CD med analysinformation och en indatafil för instrumentprogramvara. Korten ska förvaras vid 4 °C.
Form Torkade ner
Inkluderar Styrprimer-probuppsättning(ar)
Modifiering av intern sond MGB (Minor Groove Binder) (3'), icke-fluorescerande släckare (3'), FAM (5')
Etikett eller färgämne FAM
Produktlinje TaqMan
Kvantitet 2 kort
Reaktionshastighet Standard
Target Gene Hushållning& Kontrollgenpanel