Läs mer
Applied Biosystems™ TaqMan™ Array, Human Heat Shock Proteins, Snabb 96-brunnar
Produktkod. 10301235 Handla allt Applied Biosystems Produkter
Change view
Kvantitet:
1 x 96-brunnars platta
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
Produktkod. Kvantitet unitSize
10301235 1 x 96-brunnars platta 1 uppsättning
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10301235 Leverantör Applied Biosystems™ Leverantörsnummer 4418733
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2545.00 SEK
    1883.30 SEK / 1 uppsättningar
    Save 661.70 SEK
    26% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Dessa 96-brunnars plattor är förkonfigurerade med de mest lämpliga TaqMan™ Genuttrycksanalyser för en specifik biologisk process, väg eller sjukdomstillstånd. Varje platta innehåller fördefinierade analyser och endogena kontroller som torkats ner i brunnarna, redo för exakt bedömning av en hel gensignatur i ett enkelt experiment.
  • Dessa 96-brunnars plattor är förkonfigurerade med de mest lämpliga TaqMan™ Genuttrycksanalyser för en specifik biologisk process, väg eller sjukdomstillstånd
  • Varje platta innehåller fördefinierade analyser och endogena kontroller nedtorkade i brunnarna, redo för noggrann bedömning av en hel gensignatur i ett enkelt experiment
  • Panelen av analyser i TaqMan™ Array 96-brunnars Human Heat Shock Proteins Plate riktar sig mot gener från tre av de mest studerade värmechockproteinfamiljerna:
    • 1) HSP90
    • 2) HSP70
    • 3) HSP60
    • Värmechockproteinfamiljen HSP40 (DNAJ), såväl som små värmechockproteiner från familjerna HSP27, HSP10 och HSP110, ingår också på panelen
    • Ytterligare gener på panelen inkluderar värmechockfaktorer som reglerar transkriptionen av värmechockproteinerna
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Arrayplatta
Formatera 96-matrisplatta
Art Människa
Innehåll och lagring Varje TaqMan™ Array Plate brunn innehåller en singel TaqMan™ Analys för en 10μ L reaktion. Plattorna kan förvaras i rumstemperatur eller vid 4 °C.
Form Torkade ner
Inkluderar TaqMan Analys för en 10 uL reaktion
Modifiering av intern sond MGB (Minor Groove Binder) (3'), icke-fluorescerande släckare (3'), FAM (5')
Etikett eller färgämne FAM
Produktlinje TaqMan
Kvantitet 1 x 96-brunnars platta
Reaktionshastighet Snabb
Forskningskategori Cellcykel& Proliferation, neurobiologi, onkologi, biomarkörsrelaterad väg(er), extracellulär matris& Cellvidhäftning, immunologi, utveckling