Läs mer
Applied Biosystems™ TaqMan™ Array, Human Hypoxi, Snabb 96-brunn
Produktkod. 10536945 Handla allt Applied Biosystems Produkter
Change view
Kvantitet:
1 x 96-brunnars platta
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10536945 1 x 96-brunnars platta 1 uppsättning
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10536945 Leverantör Applied Biosystems™ Leverantörsnummer 4418735
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-11-2026
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
TaqMan™ Array, Human Hypoxi, Snabb 96-brunn
Dessa 96-brunnars plattor är förkonfigurerade med de mest lämpliga TaqMan™ Genuttrycksanalyser för en specifik biologisk process, väg eller sjukdomstillstånd. Varje platta innehåller fördefinierade analyser och endogena kontroller som torkats ner i brunnarna, redo för exakt bedömning av en hel gensignatur i ett enkelt experiment. Panelen av analyser i TaqMan™ Array 96-brunnars Human Hypoxia Plate riktar sig mot gener i HIF-familjen (hypoxiinducerbar faktor). På panelen finns generna VHL, Cul2 och RBX1 (Ring-Box 1) som komplexbinder med ytterligare gener för en roll i ubiquityleringen av HIF1A. Andra hypoxiresponsrelaterade gener faller in i följande målklasser: Transkriptionsfaktorer, immun- och stressrespons, signaltransduktion, apoptos, oxidoreduktaser, proteaser och proteinmetabolism.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Arrayplatta
Formatera 96-matrisplatta
Art Människa
Innehåll och lagring Varje TaqMan™ Array Plate brunn innehåller en singel TaqMan™ Analys för en 10μ L reaktion. Plattorna kan förvaras i rumstemperatur eller vid 4 °C.
Form Torkade ner
Inkluderar TaqMan Analys för en 10 uL reaktion
Modifiering av intern sond MGB (Minor Groove Binder) (3'), icke-fluorescerande släckare (3'), FAM (5')
Etikett eller färgämne FAM
Produktlinje TaqMan
Kvantitet 1 x 96-brunnars platta
Reaktionshastighet Snabb
Forskningskategori Cellcykel& Proliferation, apoptos, neurobiologi, signaltransduktion, biomarkörsrelaterade väg(ar), utveckling, extracellulär matris& Cellvidhäftning, immunologi, onkologi