Beskrivning
Panelen av analyser i denna platta är inriktad på gener från immunsystemfunktioner som delas in i 9 klasser: Cellytereceptorer; Stressrespons; Oxidoreduktaser; Proteaser; Transkriptionsfaktorer; Signaltransduktion; Cytokiner och cytokinreceptorer; Kemokiner och Kemokinreceptorer; och cellcykel och proteinkinaser. Gene Signature Plates är 96-brunnars plattor som är förkonfigurerade med det mest lämpliga TaqMan Genuttrycksanalyser för en specifik biologisk process, väg eller sjukdomstillstånd. Varje platta innehåller fördefinierade analyser och endogena kontroller som torkats ner i brunnarna, redo för exakt bedömning av en hel gensignatur i ett enkelt experiment.
TaqMan Array Plates innehåller samma TaqMan Genuttrycksanalyser som har varit tillgängliga i flera år i ett torkat format med 96 brunnar. Tester har inte funnit någon skillnad i prestanda mellan TaqMan Analyser levererade i flytande format och analyser torkade till en TaqMan Arrayplatta.
Plattorna är idealiska för projekt som validering av mikroarray- och RNAi-data, och pathway-studier. TaqMan Analysera i varje brunn för en reaktion på 20 μL.
Varje förpackning med TaqMan Array Plates levereras med en CD som innehåller plattkartan tillsammans med detaljer om varje TaqMan Analysera. Denna information importeras till realtids-PCR-instrumentet för att möjliggöra korrekt märkning av data och enkel åtkomst till analys-ID-nummer för enkel omordning.
- Prisvärd; minsta beställning på tre tallrikar; idealisk för små, medelstora eller stora projekt
- Snabb leverans; på din bänk om dagar
- Bekväm; torkad PCR-primer och TaqMan sonduppsättningar levereras i en 96-brunnars platta; lägg bara till mastermix och ditt prov
- TaqMan Array Plates har optimerats för användning med TaqMan Gene Expression Master Mix, men är också kompatibla med TaqMan Universal PCR Master Mix
- För studier med odlade celler, TaqMan Array Plates är också kompatibla (och rekommenderas) med TaqMan Genuttryck Cells-to-Ct™ Utrustning
- TaqMan Arrayplattor måste köras på ett realtids-PCR-instrument med 96-brunnars plattkapacitet
- Plåtarna har validerats för användning på Applied Biosystems™ 7000, 7300, 7500 och 7900HT snabba realtids-PCR-system som använder standard 96-brunnars block, standard PCR-cykelförhållanden och 20 L μreaktion
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Varje TaqMan™ Array Plate brunn innehåller en singel TaqMan™ Analys för en 20μ L reaktion. Plattorna kan förvaras i rumstemperatur eller vid 4 °C. |
| Form | Torkade ner |
| Formatera | 96-brunnsplatta |
| Reaktionshastighet | Standard |
| Modifiering av intern sond | MGB (Minor Groove Binder) (3'), icke-fluorescerande släckare (3'), FAM (5') |
| Etikett eller färgämne | FAM |
| Produktlinje | TaqMan |
| Reningsmetod | Standard |
| Kvantitet | 1 standardplatta |
| Forskningskategori | Cellcykel& Proliferation, signaltransduktion, biomarkörsrelaterad väg(er), extracellulär matris& Cellvidhäftning, immunologi, onkologi |
| Visa mer |