Beskrivning
- Ett effektivt, lättanvänt mikrofluidiskt kort för kvantitativ genuttrycksanalys av inflammationsgener som är viktiga för läkemedelsupptäckt
- Designad med 96 TaqMan™ Genuttrycksanalyser arrangerade i 384 brunnar och är kompatibel med en uppgraderad Applied Biosystems 7900HT Fast Real-Time PCR System och säljs i förpackningar om 4
- TaqMan™ Gensignaturarrayer för mänsklig inflammation innehåller över 90 gener som är eller har studerats som mål för en rad inflammatoriska sjukdomar
- Arrayen är förformaterad och inventerad, kostnadseffektiv, bekväm och enkel att använda utan att behöva dyr robotteknik
- Resultaten är reproducerbara och konsekventa över prover, studier och laboratorier— samma datakvalitet från kort-till-kort och lot-till-lot— även med olika operatörer
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Varje TaqMan™ Array brunn innehåller en singel TaqMan™ Analys för en 2μ L reaktion. Korten ska förvaras vid 4 °C. |
| Form | Torkade ner |
| Formatera | 384-brunnars mikrofluidkort |
| Reaktionshastighet | Standard |
| Modifiering av intern sond | MGB (Minor Groove Binder) (3'), icke-fluorescerande släckare (3'), FAM (5') |
| Etikett eller färgämne | FAM |
| Produktlinje | TaqMan |
| Kvantitet | 4 kort |
| Forskningskategori | Signal Transduction, Oncology, Biomarker-Related Pathway(s), Extracellular Matrix & Cell Adhesion, Inflammation |
| Art | Människa |
| Visa mer |