Läs mer
Applied Biosystems™ TaqMan™ Array Human Intracellulär Kalcium Signalering
Handla allt Applied Biosystems ProdukterBeskrivning
Dessa 96-brunnars plattor är förkonfigurerade med de mest lämpliga TaqMan™ Genuttrycksanalyser för en specifik biologisk process, väg eller sjukdomstillstånd. Varje platta innehåller fördefinierade analyser och endogena kontroller som torkats ner i brunnarna, redo för exakt bedömning av en hel gensignatur i ett enkelt experiment. TaqMan Analyser (TaqMan prob- och PCR-primeruppsättningar) anses vara guldstandarden inom genuttrycksanalys, vilket gör att du kan uppnå hög specificitet och känslighet och ett brett dynamiskt område.
- Omfattande kollektioner - välj bland över 130 fördesignade TaqMan™ Gene Signature Arrays and Plates, eller skräddarsy din egen platta, välj från någon av våra 1,3 miljoner inventerade analyser över 24 arter
- Prisvärt - minsta beställning av endast en gensignaturplatta eller sex anpassade plattor
- Bekväm - torkad TaqMan prob- och primeruppsättningar levereras i plattor med 96 brunnar; tillsätt bara mastermix och prov och kör sedan
- Snabba resultat - Snabbformat ger vanligtvis resultat på mindre än en timme
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Varje TaqMan™ Array Plate brunn innehåller en singel TaqMan™ Analys för en 20μ L reaktion. Plattorna kan förvaras i rumstemperatur eller vid 4 °C. |
| Form | Torkade ner |
| Formatera | 96-brunnsplatta |
| Reaktionshastighet | Standard |
| Modifiering av intern sond | MGB (Minor Groove Binder) (3'), icke-fluorescerande släckare (3'), FAM (5') |
| Etikett eller färgämne | FAM |
| Produktlinje | TaqMan |
| Kvantitet | 1 standardplatta |
| Forskningskategori | Cellcykel& Proliferation, neurobiologi, signaltransduktion, utveckling, extracellulär matris& Cellvidhäftning, Reproduktion, Immunologi, Onkologi |
| Art | Människa |
| Visa mer |