Läs mer
Applied Biosystems™ TaqMan™ Array Human Ligand Gated Ion Channels
Produktkod. 10689075 Handla allt Applied Biosystems Produkter
Change view
Kvantitet:
1 standardplatta
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
Produktkod. Kvantitet unitSize
10689075 1 standardplatta 1 uppsättning
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10689075 Leverantör Applied Biosystems™ Leverantörsnummer 4414092
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2625.00 SEK
    1942.50 SEK / 1 uppsättningar
    Save 682.50 SEK
    26% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 17-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
96-brunnars platta innehåller 92 analyser till Ligand-styrda jonkanalgener och 4 analyser för kandidater för endogena kontrollgener
  • Panelen av analyser i denna platta riktar sig mot gener i de 3 superfamiljerna av de ligandstyrda kanalerna:
    • Cys-loop-receptorerna (GABAA-receptorfamiljen, glycinreceptorfamiljen, 5-HT-receptorer/serotonin- och nikotinacetylkolinreceptorfamiljen)
    • De jonotropa glutamatreceptorerna (AMPA, Kainate, NMDA)
    • De ATP-styrda kanalerna (P2X-receptorer)
  • Även i panelen finns gener som kodar för jonkanalfamiljens medlemmar
    • Kloridkanal
    • TRP (transient receptor potential) katjonkanaler
    • Kalciumkanal
    • Natriumkanal
  • Dessutom finns en gen från den cykliska nukleotid-styrda kanalen och kalium-styrda jonkanalen
  • Gene Signature Plates är 96-brunnars plattor som är förkonfigurerade med det mest lämpliga TaqMan™ Genuttrycksanalyser för en specifik biologisk process, väg eller sjukdomstillstånd
  • Varje platta innehåller fördefinierade analyser och endogena kontroller nedtorkade i brunnarna, redo för noggrann bedömning av en hel gensignatur i ett enkelt experiment
  • Prisvärd; minsta beställning på tre tallrikar; idealisk för små, medelstora eller stora projekt
  • Snabb leverans; på din bänk om dagar
  • Bekväm; torkad PCR-primer och TaqMan™ sonduppsättningar levereras i en 96-brunnars platta; lägg bara till mastermix och ditt prov
  • Samma ™TaqMan-analyskvalitet, nytt format
  • TaqMan™ Array Plates innehåller samma höga kvalitet TaqMan™ Genuttrycksanalyser (PCR-primers och TaqMan™ sonduppsättningar) som har varit kommersiellt tillgängliga i flera år i ett bekvämt, torkat format med 96 brunnar
  • Omfattande tester har inte funnit någon skillnad i prestanda mellan ™TaqMan-analyser som levereras i det traditionella flytande formatet och analyser som torkats till en TaqMan™ Arrayplatta.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Arrayplatta
Formatera 96-matrisplatta
Art Människa
Innehåll och lagring Varje TaqMan™ Array Plate brunn innehåller en singel TaqMan™ Analys för en 20μ L reaktion. Plattorna kan förvaras i rumstemperatur eller vid 4 °C.
Form Torkade ner
Inkluderar TaqMan Analys för en 20 uL reaktion
Modifiering av intern sond MGB (Minor Groove Binder) (3'), icke-fluorescerande släckare (3'), FAM (5')
Etikett eller färgämne FAM
Produktlinje TaqMan
Reningsmetod Standard
Kvantitet 1 standardplatta
Reaktionshastighet Standard
Forskningskategori Neurobiologi