Läs mer
Applied Biosystems™ TaqMan™ Array Human MicroRNA A+B Cards Set v3.0
Produktkod. 12007799 Handla allt Applied Biosystems Produkter
Change view
Kvantitet:
8 pack
Förpackningsstorlek:
Paket med 8
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
12007799 8 pack Paket med 8
1 options
Produktkod. 12007799 Leverantör Applied Biosystems™ Leverantörsnummer 4444913
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-09-2026
TaqMan™ Array Human MicroRNA A+B Cards Set v3.0
De TaqMan™ Array Human MicroRNA Card Set v3.0 är ett set med två kort som innehåller totalt 384 TaqMan™ MicroRNA-analyser per kort. Uppsättningen möjliggör noggrann kvantifiering av 754 mänskliga mikroRNA på så lite som 5 timmar. Inkluderat i varje array är tre TaqMan MicroRNA Assay endogena kontroller för att hjälpa till med datanormalisering och en TaqMan™ MicroRNA-analys som inte är relaterad till människa som en negativ kontroll. Detaljer om de inkluderade analyserna finns i Target List-filen. Inköp av Megaplex™ RT Primers, Human Pool Set v3.0 krävs för att köra denna arrayuppsättning. Ett ytterligare förförstärkningssteg aktiveras av Megaplex™ PreAmp Primers, Human Pool Set v3.0 för situationer där känslighet är av yttersta vikt och/eller prov är begränsande.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Array Human MicroRNA A+B-kortuppsättning
Formatera Mikrofluidkort med 384 brunnar
Art Människa
Innehåll och lagring 4 °C
Form Torkade ner
För användning med (utrustning) AB 7900 HT 384-brunnssystem
Etikett eller färgämne FAM
Produktlinje Megaplex
Kvantitet 8 pack
Reaktionshastighet Standard
Forskningskategori Genreglering, Epigenetik