Läs mer
Applied Biosystems™ TaqMan™ Array Human MicroRNA A-kort v2.0
Handla allt Applied Biosystems ProdukterBeskrivning
De TaqMan™ Array Human MicroRNA A Card v2.0 innehåller 384 TaqMan™ MikroRNA-analyser som möjliggör noggrann kvantifiering av 377 mänskliga mikroRNA på så lite som 5 timmar. Tre TaqMan MicroRNA Assay endogena kontroller ingår för att hjälpa till med datanormalisering och en TaqMan™ MicroRNA-analys som inte är relaterad till människa ingår som en negativ kontroll. Detaljer om de inkluderade analyserna finns i Target List-filen. Inköp av Megaplex™ RT Primers, Human Pool A v2.1 krävs för att köra denna array. Ett ytterligare förförstärkningssteg aktiveras av Megaplex™ PreAmp Primers, Human Pool A v2.1 för situationer där känsligheten är av yttersta vikt och eller ⁄provet är begränsande.
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Array Human MicroRNA Ett kort |
| Formatera | Mikrofluidkort med 384 brunnar |
| Art | Människa |
| Innehåll och lagring | 4 °C |
| Form | Torkade ner |
| För användning med (utrustning) | AB 7900 HT 384-brunnssystem |
| Modifiering av intern sond | MGB (Minor Groove Binder) (3'), icke-fluorescerande släckare (3'), FAM (5') |
| Etikett eller färgämne | FAM |
| Produktlinje | Megaplex , TaqMan |
| Kvantitet | 4 pack |
| Visa mer |