Läs mer
Applied Biosystems™ TaqMan™ Array Human MicroRNA B-kort v3.0
Produktkod. 12097789 Handla allt Applied Biosystems Produkter
Change view
Kvantitet:
4 förpackningar
Förpackningsstorlek:
Paket med 4
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
12097789 4 förpackningar Paket med 4
1 options
Produktkod. 12097789 Leverantör Applied Biosystems™ Leverantörsnummer 4444910
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    19690.00 SEK
    14570.60 SEK / Paket med 4
    Save 5119.40 SEK
    26% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 05-10-2026
TaqMan™ Array Human MicroRNA B-kort v3.0
De TaqMan™ Array Human MicroRNA B Card v3.0 innehåller 384 TaqMan™ MikroRNA-analyser som möjliggör noggrann kvantifiering av 377 mänskliga mikroRNA på så lite som 5 timmar. Tre TaqMan MicroRNA Assay endogena kontroller ingår för att hjälpa till med datanormalisering och en TaqMan™ MicroRNA-analys som inte är relaterad till människa ingår som en negativ kontroll. Detaljer om de inkluderade analyserna finns i Target List-filen. Inköp av Megaplex™ RT Primers, Human Pool B v3.0 krävs för att köra denna array. Ett ytterligare förförstärkningssteg aktiveras av Megaplex™ PreAmp Primers, Human Pool B v3.0 för situationer där känsligheten är av yttersta vikt och/eller provet är begränsande.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ TaqMan™ Array Human MicroRNA B-kort v3.0
Formatera Mikrofluidkort med 384 brunnar
Innehåll och lagring 4 °C
För användning med (applikation) Realtids-PCR (qPCR), miRNA och icke-kodande RNA-analys
Kvantitet 4 förpackningar