Läs mer
Applied Biosystems™ TaqMan™ Array, Human Molecular Mechanisms of Cancer, Fast 96-brunn
Handla allt Applied Biosystems ProdukterBeskrivning
Dessa 96-brunnars plattor är förkonfigurerade med de mest lämpliga TaqMan™ Genuttrycksanalyser för en specifik biologisk process, väg eller sjukdomstillstånd. Varje platta innehåller fördefinierade analyser och endogena kontroller som torkats ner i brunnarna, redo för exakt bedömning av en hel gensignatur i ett enkelt experiment. De TaqMan™ Array Human Molecular Mechanisms Of Cancer Plattan med 96 brunnar innehåller 92 analyser för gener som är förenade med cancerns molekylära mekanismer och 4 analyser för kandidater för endogena kontrollgener.
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | TaqMan™ Array Human Molecular Mechanisms of Cancer |
| Formatera | 96-matrisplatta |
| Innehåll och lagring | 4 °C |
| För användning med (applikation) | Onkologi och genetisk sjukdomsforskning, pharma och biopharma, realtids-PCR (qPCR), realtids-PCR-baserad genuttrycksprofilering, mål- och elektrodidentifiering och validering |
| Inkluderar | TaqMan™ arrayplattbrunnen innehåller en singel TaqMan™ analys för en 10 L μreaktion |
| Kvantitet | 1 st |